Learn More
4-Methyloctane, TRC
Artikelnummer. 30470066
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30470066 1 g 1 Gramm
30469919 500 mg 500 Milligramm
30478621 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30470066 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3306481G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2216-34-4
Summenformel C9H20
Molekulargewicht (g/mol) 128.26
Synonym (±)-4-Methyloctane, NSC 23691
SMILES CCCCC(C)CCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyloctane
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H20/c1-4-6-8-9(3)7-5-2/h9H,4-8H2,1-3H3