Learn More
4-Methylpentan-1,3-diol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Methylpentane-1,3-diol |
| CAS | 54876-99-2 |
| Summenformel | C6H14O2 |
| Menge | 25 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H14O2/c1-5(2)6(8)3-4-7/h5-8H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)C(O)CCO |
| IUPAC-Name | 4-Methylpentan-1,3-diol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 118.17 |
| Formelmasse | 118.0994 |