missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Methylphthalsäureanhydrid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-3758461
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
19438-61-0
C9H6O3
162.14
MFCD00041856
ZOXBWJMCXHTKNU-UHFFFAOYSA-N
4-methylphthalic anhydride, 5-methylisobenzofuran-1,3-dione, 1,3-isobenzofurandione, 5-methyl, unii-2p2740fpck, phthalic anhydride, 4-methyl, dsstox_cid_7805, 5-methyl-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione, dsstox_rid_78575, dsstox_gsid_27805, 4methylphthalic anhydride
88069
5-Methyl-2-Benzofuran-1,3-Dion
CC1=CC2=C(C=C1)C(=O)OC2=O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
19438-61-0
C9H6O3
162.14
MFCD00041856
ZOXBWJMCXHTKNU-UHFFFAOYSA-N
4-methylphthalic anhydride, 5-methylisobenzofuran-1,3-dione, 1,3-isobenzofurandione, 5-methyl, unii-2p2740fpck, phthalic anhydride, 4-methyl, dsstox_cid_7805, 5-methyl-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione, dsstox_rid_78575, dsstox_gsid_27805, 4methylphthalic anhydride
88069
5-Methyl-2-Benzofuran-1,3-Dion
CC1=CC2=C(C=C1)C(=O)OC2=O

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Methylphthalic anhydride
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 88.0°C to 92.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform
Formelmasse 162.14
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flocken oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methylphthalic anhydride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'