missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Methylpyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7021011
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
5 g
25 g
100 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
3438-46-8
C5H6N2
94.117
MFCD00006115
LVILGAOSPDLNRM-UHFFFAOYSA-N
pyrimidine, 4-methyl, 4-methyl-pyrimidine, 4-methyl pyrimidine, pubchem20803, 6-methylpyrimidine, 4-methylpyrimidine, ksc226a9b, tpc-h013, 4-methyl-1,3-diazine, pyrimidine, 4-methyl-6ci,7ci,8ci,9ci
18922
4-Methylpyrimidin
CC1=NC=NC=C1
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
3438-46-8
C5H6N2
94.117
MFCD00006115
LVILGAOSPDLNRM-UHFFFAOYSA-N
pyrimidine, 4-methyl, 4-methyl-pyrimidine, 4-methyl pyrimidine, pubchem20803, 6-methylpyrimidine, 4-methylpyrimidine, ksc226a9b, tpc-h013, 4-methyl-1,3-diazine, pyrimidine, 4-methyl-6ci,7ci,8ci,9ci
18922
4-Methylpyrimidin
CC1=NC=NC=C1

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Methylpyrimidine
Dichte 1.03
Siedepunkt 141°C to 142°C
Flammpunkt 40°C (104°F)
Brechungsindex 1.496
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 105781
Formelmasse 94.12
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'