missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Methylchinolin-2-thiol, 96 %, Thermo Scientific™

Catalog Number 15467007
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
4437-65-4
C10H9NS
175.249
MFCD00461554
OJOPTXKXKPMMGC-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-quinoline-2-thiol, 4-methylquinoline-2-thiol, 4-methylquinoline-2 1h-thione, 4-methyl-2-quinolinethiol, 4-methylquinolin-2-thione, 2 1h-quinolinethione, 4-methyl, 4-methylhydroquinoline-2-thione, 2-thionolepidine, 2-mercaptolepidine, 4-methyl-2-quinolinethiol #
722350
4-Methyl-1H-Chinolin-2-Thion
CC1=CC(=S)NC2=CC=CC=C12
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
4437-65-4
C10H9NS
175.249
MFCD00461554
OJOPTXKXKPMMGC-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-quinoline-2-thiol, 4-methylquinoline-2-thiol, 4-methylquinoline-2 1h-thione, 4-methyl-2-quinolinethiol, 4-methylquinolin-2-thione, 2 1h-quinolinethione, 4-methyl, 4-methylhydroquinoline-2-thione, 2-thionolepidine, 2-mercaptolepidine, 4-methyl-2-quinolinethiol #
722350
4-Methyl-1H-Chinolin-2-Thion
CC1=CC(=S)NC2=CC=CC=C12

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Methylquinoline-2-thiol
Schmelzpunkt ∼255°C (decomposition)
Menge 1 g
Formelmasse 175.25
Reinheit (%) 96%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'