Learn More
4-(Methylsulfonyl)anilinhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026899
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
177662-76-9
C7H10ClNO2S
207.672
MFCD00216490
NMEAGYKSZYLEAS-UHFFFAOYSA-N
4-methylsulfonylaniline hydrochloride, 4-methylsulfonyl aniline hydrochloride, 4-methanesulfonylaniline hydrochloride, 4-methylsulphonylaniline hydrochloride, 4-methylsulphonyl aniline hydrochloride, 4-methanesulfonyl aniline hydrochloride, 4 methanesulfonyl aniline hydrochloride, acmc-1c3bo, 4-methanesulonyl aniline hydrochloride, 4-methanesulfonylphenylamine hydrochloride
2735180
4-methylsulfonylanilin;hydrochlorid
CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)N.Cl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
177662-76-9
C7H10ClNO2S
207.672
MFCD00216490
NMEAGYKSZYLEAS-UHFFFAOYSA-N
4-methylsulfonylaniline hydrochloride, 4-methylsulfonyl aniline hydrochloride, 4-methanesulfonylaniline hydrochloride, 4-methylsulphonylaniline hydrochloride, 4-methylsulphonyl aniline hydrochloride, 4-methanesulfonyl aniline hydrochloride, 4 methanesulfonyl aniline hydrochloride, acmc-1c3bo, 4-methanesulonyl aniline hydrochloride, 4-methanesulfonylphenylamine hydrochloride
2735180
4-methylsulfonylanilin;hydrochlorid
CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)N.Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-(Methylsulfonyl)aniline hydrochloride
Schmelzpunkt 237°C to 239°C
Menge 5 g
Empfindlichkeit Hygroscopic
Formelmasse 207.67
Reinheit (%) 99%