Learn More
4-(Methylsulfonylamino)Benzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7025106
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
36268-67-4
C8H8N2O2S
196.224
MFCD00204724
BRDHOCVMWSXEHI-UHFFFAOYSA-N
4-methanesulfonylamino benzonitrile, n-4-cyanophenyl methanesulfonamide, 4-methylsulfonylamino benzonitrile, methanesulfonamide, n-4-cyanophenyl, 4-methylsulfonyl amino benzenecarbonitrile, acmc-20amud, 4-methylsulfonyl amino benzonitrile, methanesulfonamide,n-4-cyanophenyl
2734199
N-(4-cyanphenyl)methansulfonamid
CS(=O)(=O)NC1=CC=C(C=C1)C#N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
36268-67-4
C8H8N2O2S
196.224
MFCD00204724
BRDHOCVMWSXEHI-UHFFFAOYSA-N
4-methanesulfonylamino benzonitrile, n-4-cyanophenyl methanesulfonamide, 4-methylsulfonylamino benzonitrile, methanesulfonamide, n-4-cyanophenyl, 4-methylsulfonyl amino benzenecarbonitrile, acmc-20amud, 4-methylsulfonyl amino benzonitrile, methanesulfonamide,n-4-cyanophenyl
2734199
N-(4-cyanphenyl)methansulfonamid
CS(=O)(=O)NC1=CC=C(C=C1)C#N
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-(Methylsulfonylamino)benzonitrile
Schmelzpunkt 192°C to 196°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 196.23
Reinheit (%) 97%