missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(4-Methylsulfonylaminomethyl)benzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7034974
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
850568-38-6
C8H12BNO4S
229.057
MFCD06659816
DFNWPOUFTMAIGJ-UHFFFAOYSA-N
4-methylsulfonamidomethyl phenyl boronic acid, 4-methanesulfonylaminomethylphenyl boronic acid, 4-methylsulphonylamino methyl benzeneboronic acid, 4-methanesulfonylaminomethyl phenylboronic acid, 4-methanesulfonamidomethyl phenylboronic acid, 4-methylsulfonylaminomethyl benzeneboronic acid, 4-methylsulfonamidomethyl phenylboronic acid, 4-methylsulfonamidomethyl phenyl boronicacid, 4-methanesulfonylaminomethyl phenyl boronic acid
22309452
[4-(Methansulfonamidomethyl)phenyl]boronsäure
B(C1=CC=C(C=C1)CNS(=O)(=O)C)(O)O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
850568-38-6
C8H12BNO4S
229.057
MFCD06659816
DFNWPOUFTMAIGJ-UHFFFAOYSA-N
4-methylsulfonamidomethyl phenyl boronic acid, 4-methanesulfonylaminomethylphenyl boronic acid, 4-methylsulphonylamino methyl benzeneboronic acid, 4-methanesulfonylaminomethyl phenylboronic acid, 4-methanesulfonamidomethyl phenylboronic acid, 4-methylsulfonylaminomethyl benzeneboronic acid, 4-methylsulfonamidomethyl phenylboronic acid, 4-methylsulfonamidomethyl phenyl boronicacid, 4-methanesulfonylaminomethyl phenyl boronic acid
22309452
[4-(Methansulfonamidomethyl)phenyl]boronsäure
B(C1=CC=C(C=C1)CNS(=O)(=O)C)(O)O

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Anwendungen
(4-Methylsulfonylaminomethyl)benzolboronsäure, wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.

Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich. Löslich in organischen Lösungsmitteln.

Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (4-Methylsulfonylaminomethyl)benzeneboronic acid
Schmelzpunkt 237°C to 239°C
Menge 250 mg
Formelmasse 229.06
Reinheit (%) 98%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'