Learn More
4-(Methylsulfonyl)phenol, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3736996
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
14763-60-1
C7H8O3S
172.20
MFCD00047806
KECCFSZFXLAGJS-UHFFFAOYSA-N
4-methylsulfonyl phenol, 4-methanesulfonylphenol, 4-methanesulfonyl-phenol, 4-hydroxyphenyl methyl sulfone, 4-methylsulphonylphenol, phenol, p-methylsulfonyl, phenol, 4-methylsulfonyl, p-hydroxyphenyl methyl sulfone, p-methylsulfonyl phenol, unii-f7bif7zqj9
123350
4-Methylsulfonylphenol
CS(=O)(=O)C1=CC=C(O)C=C1
14763-60-1
C7H8O3S
172.20
MFCD00047806
KECCFSZFXLAGJS-UHFFFAOYSA-N
4-methylsulfonyl phenol, 4-methanesulfonylphenol, 4-methanesulfonyl-phenol, 4-hydroxyphenyl methyl sulfone, 4-methylsulphonylphenol, phenol, p-methylsulfonyl, phenol, 4-methylsulfonyl, p-hydroxyphenyl methyl sulfone, p-methylsulfonyl phenol, unii-f7bif7zqj9
123350
4-Methylsulfonylphenol
CS(=O)(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Chemischer Name oder Material 4-(Methylsulfonyl)phenol
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 90.0°C to 95.0°C
Farbe braun-rosa bis bronze
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HOC6H4SO2CH3
Menge 2.5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slight. Other solubilities: soluble in dichloromethane,methanol
Formelmasse 172.2
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • 4-(Methylsulfonyl)phenol