Learn More
4-(methylthio)-6-(2-thienyl)-1,3,5-Triazin-2-Amin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2700848
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
175204-61-2
C8H8N4S2
224.3
MFCD00052772
DKBHZJZOKUMDEF-UHFFFAOYSA-N
4-methylthio-6-2-thienyl-1,3,5-triazin-2-amine, 4-methylsulfanyl-6-thiophen-2-yl-1,3,5-triazin-2-amine, 4-methlythio-6-2-thienyl-1,3,5-triazin-2-amine, 1,3,5-triazin-2-amine,4-methylthio-6-2-thienyl, maybridge1_006475, 4-methylthio-6-2-thienyl-1,3,5-triazine-2-ylamine, 4-methylthio-6-thiophen-2-yl-1,3,5-triazin-2-amine
2782092
4-Methylsulfanyl-6-thiophen-2-yl-1,3,5-triazin-2-amin
CSC1=NC(=NC(=N1)N)C2=CC=CS2
175204-61-2
C8H8N4S2
224.3
MFCD00052772
DKBHZJZOKUMDEF-UHFFFAOYSA-N
4-methylthio-6-2-thienyl-1,3,5-triazin-2-amine, 4-methylsulfanyl-6-thiophen-2-yl-1,3,5-triazin-2-amine, 4-methlythio-6-2-thienyl-1,3,5-triazin-2-amine, 1,3,5-triazin-2-amine,4-methylthio-6-2-thienyl, maybridge1_006475, 4-methylthio-6-2-thienyl-1,3,5-triazine-2-ylamine, 4-methylthio-6-thiophen-2-yl-1,3,5-triazin-2-amine
2782092
4-Methylsulfanyl-6-thiophen-2-yl-1,3,5-triazin-2-amin
CSC1=NC(=NC(=N1)N)C2=CC=CS2
Chemischer Name oder Material 4-(Methylthio)-6-(2-thienyl)-1, 3, 5-triazin-2-amine
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 224.31
Reinheit (%) 97%