missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(Methylthio)-6-(4-Pyridyll)-1,3,5-Triazin-2-Amin, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-2700854
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
175204-63-4
C9H9N5S
219.266
MFCD00052775
WGDAEWQPJSGFPO-UHFFFAOYSA-N
4-methylthio-6-4-pyridyl-1,3,5-triazin-2-amine, 1,3,5-triazin-2-amine,4-methylthio-6-4-pyridinyl, 4-methylsulfanyl-6-pyridin-4-yl-1,3,5-triazin-2-amine, 4-methylthio-6-pyridin-4-yl-1,3,5-triazin-2-amine, 4-methylthio-6-4-pyridyl-1,3,5-triazine-2-ylamine, maybridge1_006213
2782095
4-Methylsulfanyl-6-pyridin-4-yl-1,3,5-triazin-2-amin
CSC1=NC(=NC(=N1)N)C2=CC=NC=C2
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
175204-63-4
C9H9N5S
219.266
MFCD00052775
WGDAEWQPJSGFPO-UHFFFAOYSA-N
4-methylthio-6-4-pyridyl-1,3,5-triazin-2-amine, 1,3,5-triazin-2-amine,4-methylthio-6-4-pyridinyl, 4-methylsulfanyl-6-pyridin-4-yl-1,3,5-triazin-2-amine, 4-methylthio-6-pyridin-4-yl-1,3,5-triazin-2-amine, 4-methylthio-6-4-pyridyl-1,3,5-triazine-2-ylamine, maybridge1_006213
2782095
4-Methylsulfanyl-6-pyridin-4-yl-1,3,5-triazin-2-amin
CSC1=NC(=NC(=N1)N)C2=CC=NC=C2
Chemischer Name oder Material 4-(Methylthio)-6-(4-pyridyl)-1, 3, 5-triazin-2-amine
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 219.27
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'