Learn More
4-(Methylthio)-6-Pyrazin-2-yl-1,3,5-Triazin-2-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3485601
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
175202-92-3
C8H8N6S
220.254
MFCD00068003
SQOSJKISJKSCMM-UHFFFAOYSA-N
4-methylthio-6-pyrazin-2-yl-1,3,5-triazin-2-amine, 4-methylsulfanyl-6-pyrazin-2-yl-1,3,5-triazin-2-amine, maybridge1_004945, 4-methylthio-6-pyrazin-2-yl-1,3,5-triazine-2-ylamine, 2-amino-4-methylthio-6-2-pyrazinyl-1,3,5-triazine
2735378
4-Methylsulfanyl-6-pyrazin-2-yl-1,3,5-triazin-2-amin
CSC1=NC(=NC(=N1)N)C2=NC=CN=C2
175202-92-3
C8H8N6S
220.254
MFCD00068003
SQOSJKISJKSCMM-UHFFFAOYSA-N
4-methylthio-6-pyrazin-2-yl-1,3,5-triazin-2-amine, 4-methylsulfanyl-6-pyrazin-2-yl-1,3,5-triazin-2-amine, maybridge1_004945, 4-methylthio-6-pyrazin-2-yl-1,3,5-triazine-2-ylamine, 2-amino-4-methylthio-6-2-pyrazinyl-1,3,5-triazine
2735378
4-Methylsulfanyl-6-pyrazin-2-yl-1,3,5-triazin-2-amin
CSC1=NC(=NC(=N1)N)C2=NC=CN=C2
Chemischer Name oder Material 4-(Methylthio)-6-pyrazin-2-yl-1, 3, 5-triazin-2-amine
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 220.26
Reinheit (%) 97%