missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(Methylthio)phenylessigsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7029429
29.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
16188-55-9
C9H10O2S
182.237
MFCD00192325
AHMLFHMRRBJCRM-UHFFFAOYSA-N
4-methylthio phenylacetic acid, 4-methylthiophenylacetic acid, 2-4-methylthio phenyl acetic acid, 4-methylsulfanylphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-methylthio, 4-methylsulfanyl-phenyl-acetic acid, 2-4-methylsulfanyl phenyl acetic acid, 4-methylsulfanyl phenyl acetic acid, 2-4-methylthiophenyl acetic acid, 4-methylthiophenylaceticacid
4983912
2-(4-methylsulfanylphenyl)essigsäure
CSC1=CC=C(C=C1)CC(=O)O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
16188-55-9
C9H10O2S
182.237
MFCD00192325
AHMLFHMRRBJCRM-UHFFFAOYSA-N
4-methylthio phenylacetic acid, 4-methylthiophenylacetic acid, 2-4-methylthio phenyl acetic acid, 4-methylsulfanylphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-methylthio, 4-methylsulfanyl-phenyl-acetic acid, 2-4-methylsulfanyl phenyl acetic acid, 4-methylsulfanyl phenyl acetic acid, 2-4-methylthiophenyl acetic acid, 4-methylthiophenylaceticacid
4983912
2-(4-methylsulfanylphenyl)essigsäure
CSC1=CC=C(C=C1)CC(=O)O

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-(Methylthio)phenylacetic acid
Schmelzpunkt 98°C to 102°C
Menge 1 g
Formelmasse 182.24
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'