Learn More
4-(Methylthio)phenylboronic acid, 97%, ACROS Organics™
Catalog Number p-4490237
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glass Bottle
98546-51-1
C7H9BO2S
168.017
MFCD00093410
IVUHTLFKBDDICS-UHFFFAOYSA-N
4-methylthio phenylboronic acid, 4-thioanisoleboronic acid, 4-methylsulfanyl phenylboronic acid, 4-methylthiophenylboronic acid, 4-methylthio phenyl boronic acid, 4-methylsulfanylphenyl boronic acid, 4-methylthio phenylboronicacid, 4-methylthio benzeneboronic acid, thioanisole-4-boronic acid, 4-methylmercapto benzeneboronic acid
2733959
(4-methylsulfanylphenyl)boronic acid
B(C1=CC=C(C=C1)SC)(O)O
98546-51-1
C7H9BO2S
168.017
MFCD00093410
IVUHTLFKBDDICS-UHFFFAOYSA-N
4-methylthio phenylboronic acid, 4-thioanisoleboronic acid, 4-methylsulfanyl phenylboronic acid, 4-methylthiophenylboronic acid, 4-methylthio phenyl boronic acid, 4-methylsulfanylphenyl boronic acid, 4-methylthio phenylboronicacid, 4-methylthio benzeneboronic acid, thioanisole-4-boronic acid, 4-methylmercapto benzeneboronic acid
2733959
(4-methylsulfanylphenyl)boronic acid
B(C1=CC=C(C=C1)SC)(O)O
Chemischer Name oder Material 4-(Methylthio)phenylboronic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe White
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glass Bottle
Strukturformel CH3SC6H4B(OH)2
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Formelmasse 168.02
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Crystalline Powder
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(Methylthio)phenylboronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.