Learn More
4-(Methylthio)phenylzinkiodid, 0.5 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific™
Catalog Number 15405325
Click to view available options
Menge:
50 mL
Verpackung:
ChemSeal™ Flaschen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • Verpackt unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-(Methylthio)phenylzinc iodide
CAS 307496-24-8
Farbe Schwarz bis gelb
Verpackung ChemSeal™ Flaschen
Summenformel C7H7ISZn
MDL-Nummer MFCD01863641
Menge 50 mL
UN-Nummer UN3399
Empfindlichkeit Air sensitive; May form a precipitate
Synonym 4-thiomethyl phenylzinc iodide, 4-methylthio phenylzinc iodide, iodo 4-methylsulfanyl phenyl zinc, 4-methylthio phenylzinc iodide solution, 0.5 m in thf, 4-thiomethyl phenylzinc iodide 0.5 m in tetrahydrofuran, 4-methylthio phenylzinc iodide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
InChI-Schlüssel BSLXURHFHNFSCY-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Zn+]I.CSC1=CC=[C-]C=C1
IUPAC-Name 4-(methylsulfanyl)benzen-1-ide; iodozincylium
Molekulargewicht (g/mol) 315.48
PubChem CID 24722603
Formelmasse 315.48
Physikalische Form Flüssig