Learn More
4-Methylthiophen-2-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10292782
Click to view available options
Braunglasflasche, 250 mg
Chemischer Name oder Material 4-Methylthiophene-2-carboxylic acid
CAS 14282-78-1
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C6H6O2S
MDL-Nummer MFCD00089284
Menge 250mg
Synonym 4-methyl-2-thiophenecarboxylic acid, 4-methyl-thiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 4-methyl, 2-carboxy-4-methylthiophene, pubchem9431, 4-methyl-2-thenoic acid, 4-methyl-2-thiophenecarboxylicacid, 4-methyl-2-thiopene carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid, 4-methyl, 4-methyl 2-thiophene carboxylic acid
InChI-Schlüssel YCIVJGQMXZZPAB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CSC(=C1)C(=O)O
IUPAC-Name 4-Methylthiophen-2-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 142.172
PubChem CID 2794584
Formelmasse 142.18
Reinheit (%) 97%