missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Methylumbelliferyl 2-Acetamido-2-deoxy-Alpha-D-galactopyranoside, TRC

Artikelnummer. 30470129
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30470129 100 mg 100 Milligramm
30465872 10 mg 10 Milligramm
30465429 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30470129 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM333500100MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 124223-99-0
Summenformel C18 H21 N O8
Molekulargewicht (g/mol) 379.36
Synonym 2H-1-Benzopyran-2-one, 7-[[2-(acetylamino)-2-deoxy-α-D-galactopyranosyl]oxy]-4-methyl-: 7-[[2-(Acetylamino)-2-deoxy-α-D-galactopyranosyl]oxy]-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one, 4-Methylumbelliferyl 2-acetamido-2-deoxy-α-D-galactopyranoside, 4-Methylumbelliferyl N-acetyl-α-D-galactosaminide, 4-Methylumbelliferyl N-acetyl-α-galactosaminide, 4-Methylumbelliferyl α-D-N-acetylgalactosaminide, 4-Methylumbelliferyl α-D-acetylgalactosaminide
IUPAC-Name N-[(2R,3R,4R,5R,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-(4-methyl-2-oxochromen-7-yl)oxyoxan-3-yl]acetamide
SMILES CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H]1Oc2ccc3C(=CC(=O)Oc3c2)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-Methylumbelliferyl 2-Acetamido-2-deoxy-alpha-D-galactopyranoside
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H21NO8/c1-8-5-14(22)26-12-6-10(3-4-11(8)12)25-18-15(19-9(2)21)17(24)16(23)13(7-20)27-18/h3-6,13,15-18,20,23-24H,7H2,1-2H3,(H,19,21)/t13-,15-,16+,17-,18+/m1/s1
Formelmasse 379.1267
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.