missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Methylumbelliferyl-beta-D-Galactopyranosid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7025543
19.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6160-78-7
C16H18O8
338.31
MFCD00036773,MFCD00063694
YUDPTGPSBJVHCN-DZQJYWQESA-N
4-methylumbelliferyl-beta-d-galactopyranoside, 4-methylumbelliferyl-galactopyranoside, 4-methylumbelliferyl beta-d-galactoside, 4-methylumbelliferyl b-d-galactoside, muga, 4-methylumbelliferyl beta-galactoside, 7-beta-d-galactopyranosyloxy-4-methyl-2h-1-benzopyran-2-one, 4-methylumbelliferyl b-d-galactopyranoside, 4-methyl-7-2s,3r,4s,5r,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-chromen-2-one, 4-methyl-7-2s,3r,4s,5r,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy chromen-2-one
93577
4-methyl-7-{[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-2H-chromen-2-one
CC1=CC(=O)OC2=CC(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)=CC=C12
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6160-78-7
C16H18O8
338.31
MFCD00036773,MFCD00063694
YUDPTGPSBJVHCN-DZQJYWQESA-N
4-methylumbelliferyl-beta-d-galactopyranoside, 4-methylumbelliferyl-galactopyranoside, 4-methylumbelliferyl beta-d-galactoside, 4-methylumbelliferyl b-d-galactoside, muga, 4-methylumbelliferyl beta-galactoside, 7-beta-d-galactopyranosyloxy-4-methyl-2h-1-benzopyran-2-one, 4-methylumbelliferyl b-d-galactopyranoside, 4-methyl-7-2s,3r,4s,5r,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-chromen-2-one, 4-methyl-7-2s,3r,4s,5r,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy chromen-2-one
93577
4-methyl-7-{[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-2H-chromen-2-one
CC1=CC(=O)OC2=CC(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)=CC=C12

It is a substrate used for fluorometric assay for β-galactosidase. It is used to detect E-coli n the fluorogenic medium.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Stellt ein Substrat dar, das für den fluorometrischen Assay für β-Galactosidase verwendet wird. Wird zum Nachweis von E-coli n dem fluorogenen Medium verwendet.

Löslichkeit
Wasserlöslich.

Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Lagerung bei -20 °C. Von Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Methylumbelliferyl-beta-D-galactopyranoside
Schmelzpunkt ∼260°C (decomposition)
Menge 0.25 g
Beilstein 94673
Empfindlichkeit Light sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Optische Drehung −64° (c=1 in Pyridine, 24h)
Formelmasse 338.32
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'