Learn More
4-Methylumbelliferyl Beta-D-Glucoside, TRC
Product Code. 30133605
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
10 g
Unit Size:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30133605 5 g 5g
30134605 10 g 10g
17979344 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30133605 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM3345005G
 Restricted Item
Verfügbar ab: 02-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 18997-57-4
Molecular Formula C16 H18 O8
Molecular Weight (g/mol) 338.31
Synonym 2H-1-Benzopyran-2-one, 7-(β-D-glucopyranosyloxy)-4-methyl-, Coumarin, 7-(β-D-glucopyranosyloxy)-4-methyl- (6CI,8CI), 7-(β-D-Glucopyranosyloxy)-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one, 4-Methyl-coumarin-7-O-β-D-glucoside, 4-Methylumbelliferone β-D-glucoside, 4-Methylumbelliferyl glucoside, 4-Methylumbelliferyl β-D-glucopyranoside, 4-Methylumbelliferyl-β-D-glucoside
IUPAC Name 4-methyl-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxychromen-2-one
SMILES CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)ccc12
Spécification
Quantity 5 g
InChI Formula InChI=1S/C16H18O8/c1-7-4-12(18)23-10-5-8(2-3-9(7)10)22-16-15(21)14(20)13(19)11(6-17)24-16/h2-5,11,13-17,19-21H,6H2,1H3/t11-,13-,14+,15-,16-/m1/s1
Formula Weight 338.1002
Chemical Name or Material 4-Methylumbelliferyl-beta-D-glucopyranoside
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.