Learn More
4-Methylumbelliferyl-beta-D-glucuronid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334699
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11334699 250 mg 250 Milligramm
11484687 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11334699 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21190.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 6160-80-1 | C16H16O9 | 352.295 g/mol
It is a fluorogenic substrate for measuring of β-glucoronidiase activity, for rapid sensitive identification of Escherichia coli. MUG is a substrate for glucuronidase. It is ideal for plant molecular study as a way to examine gene expression under various promoters. And while it works well for measuring activity in plant lysate and leaf disks, it can also work in whole plant assays.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es handelt sich um ein fluorogenes Substrat zur Messung der ß-Glucoronidase-Aktivität zur schnellen empfindlichen Identifizierung von Escherichia coli. MUG ist ein Substrat für Glucuronidase. Es ist ideal für molekulare Pflanzenstudien, um die Genexpression unter verschiedenen Promotoren zu untersuchen. Es funktioniert gut für die Messung der Aktivität in Pflanzenlysat und Lamellenscheiben und kann auch in ganzen Pflanzenassays eingesetzt werden.
Löslichkeit
Löslich in heißem Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Von Alkalimetallbasen und Licht fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Im Tiefkühlschrank bei -20 °C lagern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6160-80-1
Summenformel C16H16O9
Molekulargewicht (g/mol) 352.295
MDL-Nummer MFCD00036772
InChI-Schlüssel ARQXEQLMMNGFDU-JHZZJYKESA-N
Synonym 4-methylumbelliferyl-beta-d-glucuronide, 4-methylumbelliferyl glucuronide, 4-methylumbelliferone glucuronide, mug trihydrate, 4-methylumbelliferyl beta-glucuronide, 4-methyl-2-oxo-2h-1-benzopyran-7-yl beta-d-glucopyranosiduronic acid, 2s,3s,4s,5r,6s-3,4,5-trihydroxy-6-4-methyl-2-oxo-2h-chromen-7-yl oxy tetrahydro-2h-pyran-2-carboxylic acid, 2s,3s,4s,5r,6s-3,4,5-trihydroxy-6-4-methyl-2-oxo-chromen-7-yl oxy-tetrahydropyran-2-carboxylic acid, 2s,3s,4s,6s,5r-3,4,5-trihydroxy-6-4-methyl-2-oxochromen-7-yloxy-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-2-carboxylic acid, 2s,3s,4s,5r,6s-3,4,5-trihydroxy-6-4-methyl-2-oxochromen-7-yl oxy oxane-2-carboxylic acid
PubChem CID 91553
ChEBI CHEBI:1904
IUPAC-Name (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-Trihydroxy-6-(4-Methyl-2-Oxochromen-7-yl)oxyoxan-2-Carbonsäure
SMILES CC1=CC(=O)OC2=C1C=CC(=C2)OC3C(C(C(C(O3)C(=O)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylumbelliferyl-beta-D-glucuronide
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot water.
Optische Drehung −106° (c=0.1 in Water)
Formelmasse 352.3
Reinheit (%) 98%