Learn More
4-(Morpholinomethyl)Benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250mg
1g
10g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(Morpholinomethyl)benzaldehyde |
CAS Min. % | 94.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250mg |
Formelmasse | 205.26 |
Reinheit (%) | 95% |