Learn More
4-(Morpholinomethyl)benzoesäure, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(Morpholinomethyl)benzoic acid |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 221.25 |
Reinheit (%) | 97% |