missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(N-BOC-amino)phenylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-3777553
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
380430-49-9
C11H16BNO4
237.06
MFCD02093054
UBVOLHQIEQVXGM-UHFFFAOYSA-N
4-boc-aminophenyl boronic acid, 4-n-boc-amino phenylboronic acid, 4-tert-butoxycarbonyl amino phenyl boronic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino phenylboronic acid, 4-tert-butoxycarbonyl aminophenylboronic acid, 4-boc-amino benzeneboronic acid, 4-aminobenzeneboronic acid, n-boc protected, 4-tert-butoxycarbonyl amino phenylboronic acid, 4-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino phenyl boronic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino phenyl boronic acid
3613184
[4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylaminophenyl]boronsäure
CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
380430-49-9
C11H16BNO4
237.06
MFCD02093054
UBVOLHQIEQVXGM-UHFFFAOYSA-N
4-boc-aminophenyl boronic acid, 4-n-boc-amino phenylboronic acid, 4-tert-butoxycarbonyl amino phenyl boronic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino phenylboronic acid, 4-tert-butoxycarbonyl aminophenylboronic acid, 4-boc-amino benzeneboronic acid, 4-aminobenzeneboronic acid, n-boc protected, 4-tert-butoxycarbonyl amino phenylboronic acid, 4-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino phenyl boronic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino phenyl boronic acid
3613184
[4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylaminophenyl]boronsäure
CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=C(C=C1)B(O)O

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-(N-BOC-amino)phenylboronic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 199.0°C to 204.0°C
Farbe Weiß bis braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 237.08
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(N-BOC-amino)phenylboronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'