Learn More
Alfa Aesar™ 4-n-Butoxyanilin, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ A17528.14
Weitere Details : CAS : 4344-55-2 Netto-Gewicht : 0.02500kg Transport : UN number : 2810 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge 25g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11324699
  • 158.00 € / 25 Gramm
Verfügbar ab
17-03-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
4344-55-2
165.236
UBRIHZOFEJHMIT-UHFFFAOYSA-N
20352
CCCCOC1=CC=C(C=C1)N
C10H15NO
MFCD00007866
p-butoxyaniline, benzenamine, 4-butoxy, p-butyloxyaniline, 4-n-butoxyaniline, aniline, p-butoxy, p-aminophenol n-butyl ether, 4-butyloxybenzenamine, aminophenyl-n-butyl ether, 4-butyloxyaniline, 4-butyloxy aniline
4-Butoxyanilin
Spezifikation
4-n-Butoxyaniline
>110°C (230°F)
84°C to 86°C (0.05mmHg)
4344-55-2
MFCD00007866
2084421
UBRIHZOFEJHMIT-UHFFFAOYSA-N
4-Butoxyanilin
20352
97%
0.992
1.538
25g
C10H15NO
UN2810
p-butoxyaniline, benzenamine, 4-butoxy, p-butyloxyaniline, 4-n-butoxyaniline, aniline, p-butoxy, p-aminophenol n-butyl ether, 4-butyloxybenzenamine, aminophenyl-n-butyl ether, 4-butyloxyaniline, 4-butyloxy aniline
CCCCOC1=CC=C(C=C1)N
165.236
165.24
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation