Learn More
4-n-Butoxyphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
It is an intermediate of liquid crystals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein Zwischenprodukt von Flüssigkristallen.
Löslichkeit
Löslich in Aceton und Ethanol.
Hinweise
Kühl lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
Es ist ein Zwischenprodukt von Flüssigkristallen.
Löslichkeit
Löslich in Aceton und Ethanol.
Hinweise
Kühl lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-n-Butoxyphenol |
Schmelzpunkt | 63°C to 66°C |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in acetone and ethanol. |
Formelmasse | 166.22 |
Reinheit (%) | 98% |