missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-n-Butyl-4'-Cyanobiphenyl, 98 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7026372
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
52709-83-8
C17H17N
235.33
MFCD00506009
PJPLBHHDTUICNN-UHFFFAOYSA-N
4'-butyl-1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4-butyl-4'-cyanobiphenyl, 4'-butyl-4-biphenylcarbonitrile, 4-cyano-4'-butylbiphenyl, 1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4'-butyl, 4-n-butyl-4'-cyanobiphenyl, 4-4-butylphenyl benzonitrile, 4'-butyl 1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4'-butyl-4-cyanobiphenyl
104288
4-(4-butylphenyl)benzonitril
CCCCC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C#N
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
52709-83-8
C17H17N
235.33
MFCD00506009
PJPLBHHDTUICNN-UHFFFAOYSA-N
4'-butyl-1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4-butyl-4'-cyanobiphenyl, 4'-butyl-4-biphenylcarbonitrile, 4-cyano-4'-butylbiphenyl, 1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4'-butyl, 4-n-butyl-4'-cyanobiphenyl, 4-4-butylphenyl benzonitrile, 4'-butyl 1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4'-butyl-4-cyanobiphenyl
104288
4-(4-butylphenyl)benzonitril
CCCCC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C#N

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-n-Butyl-4'-cyanobiphenyl
Schmelzpunkt 49°C to 51°C
Siedepunkt 210°C to 212°C (2 mmHg)
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 235.33
Reinheit (%) 98%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'