Learn More
4'-n-Butylacetophenon, 95 %, ACROS Organics™
Click to view available options
Menge:
5 mL
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4'-n-Butylacetophenone |
CAS | 37920-25-5 |
CAS Min. % | 94.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Dichte | 0.9570g/mL |
Siedepunkt | 101°C to 102°C (1.5 mmHg) |
Flammpunkt | >113°C |
Infrarotspektrum | Authentic |
Prozentgehaltsbereich | 94% min. (GC) |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 4