missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(N-Cyclopentylcarbamoyl)benzolboronsäure-Pinakolester, 95 %, Thermo Scientific™

Catalog Number 15479685
Click to view available options
Menge:
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-(N-Cyclopentylcarbamoyl)benzeneboronic acid pinacol ester
CAS 933987-10-1
Summenformel C18H26BNO3
MDL-Nummer MFCD16660857
Menge 5 g
Synonym n-cyclopentyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzamide, 4-n-cyclopentylcarbamoyl benzeneboronic acid pinacol ester, benzamide, n-cyclopentyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, n-cyclopentyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl benzamide, amtb349, n-cyclopentyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzamide
InChI-Schlüssel ZEYNCUYCJKNKER-UHFFFAOYSA-N
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)C(=O)NC3CCCC3
IUPAC-Name N-Cyclopentyl-4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Benzamid
Molekulargewicht (g/mol) 315.22
PubChem CID 57415694
Formelmasse 315.22
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'