Learn More
4-(N-Methylaminocarbonyl)phenylboronsäure, 95 %, Acros Organics™
Catalog Number p-7077480
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
121177-82-0
C8H10BNO3
178.98
UWKSYZHFTGONHY-UHFFFAOYSA-N
4-n-methylaminocarbonyl phenylboronic acid, 4-methylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-methylcarbamoyl phenyl boronic acid, 4-methylcarbamoyl benzeneboronic acid, boronic acid, 4-methylamino carbonyl phenyl, boronic acid,b-4-methylamino carbonyl phenyl, 4-methylamino carbonyl phenylboronic acid, 4-n-methylaminocarbonyl benzeneboronic acid, zlchem 836
2773526
[4-(Methylcarbamoyl)phenyl]boronsäure
B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC)(O)O
121177-82-0
C8H10BNO3
178.98
UWKSYZHFTGONHY-UHFFFAOYSA-N
4-n-methylaminocarbonyl phenylboronic acid, 4-methylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-methylcarbamoyl phenyl boronic acid, 4-methylcarbamoyl benzeneboronic acid, boronic acid, 4-methylamino carbonyl phenyl, boronic acid,b-4-methylamino carbonyl phenyl, 4-methylamino carbonyl phenylboronic acid, 4-n-methylaminocarbonyl benzeneboronic acid, zlchem 836
2773526
[4-(Methylcarbamoyl)phenyl]boronsäure
B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC)(O)O
Chemischer Name oder Material 4-(N-Methylaminocarbonyl)phenylboronic acid
Schmelzpunkt 183.0°C to 186.0°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Menge 250 mg
Formelmasse 178.98
Reinheit (%) 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(N-Methylaminocarbonyl)phenylboronic acid, 95%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.