Learn More
4-n-Octyloxybenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7025291
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
24083-13-4
C15H22O2
234.339
MFCD00014136
KVOWZHASDIKNFK-UHFFFAOYSA-N
4-octyloxy benzaldehyde, 4-octyloxybenzaldehyde, 4-n-octyloxybenzaldehyde, p-octyloxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-octyloxy, p-octyloxy benzaldehyde, p-n-octoxy benzaldehyde, p-n-octyloxybenzaldehyde, acmc-209g8t
90358
4-Octoxybenzaldehyd
CCCCCCCCOC1=CC=C(C=C1)C=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
24083-13-4
C15H22O2
234.339
MFCD00014136
KVOWZHASDIKNFK-UHFFFAOYSA-N
4-octyloxy benzaldehyde, 4-octyloxybenzaldehyde, 4-n-octyloxybenzaldehyde, p-octyloxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-octyloxy, p-octyloxy benzaldehyde, p-n-octoxy benzaldehyde, p-n-octyloxybenzaldehyde, acmc-209g8t
90358
4-Octoxybenzaldehyd
CCCCCCCCOC1=CC=C(C=C1)C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-n-Octyloxybenzaldehyde
Dichte 0.982
Siedepunkt 140°C to 142°C (0.1 mmHg)
Brechungsindex 1.522
Menge 5 g
Beilstein 1913284
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 234.33
Reinheit (%) 97%