missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-n-Pentylbenzolsulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7024737
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
73948-18-2
C11H15ClO2S
246.75
MFCD00173759
XDWXZRVWJHEWMT-UHFFFAOYSA-N
4-n-pentylbenzenesulfonyl chloride, 4-pentylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-t-amylbenzenesulphonyl chloride, 4-n-amylbenzenesulfonyl chloride, pubchem5685, chloro 4-pentylphenyl sulfone, 4-pentylphenylsulfonyl chloride, 4-n-amylbenzenesulphonyl choride, 4-n-pentylphenylsulfonyl chloride, 4-n-pentylbenzenesulfonly chloride
144625
4-n-Pentylbenzolsulfonylchlorid
CCCCCC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
73948-18-2
C11H15ClO2S
246.75
MFCD00173759
XDWXZRVWJHEWMT-UHFFFAOYSA-N
4-n-pentylbenzenesulfonyl chloride, 4-pentylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-t-amylbenzenesulphonyl chloride, 4-n-amylbenzenesulfonyl chloride, pubchem5685, chloro 4-pentylphenyl sulfone, 4-pentylphenylsulfonyl chloride, 4-n-amylbenzenesulphonyl choride, 4-n-pentylphenylsulfonyl chloride, 4-n-pentylbenzenesulfonly chloride
144625
4-n-Pentylbenzolsulfonylchlorid
CCCCCC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-n-Pentylbenzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 39°C to 44°C
Menge 2.5 g
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 246.76
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'