Learn More
4-n-Pentyloxyphenylacetylen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11481850
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11481850 1 g 1 Gramm
11491850 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11481850 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27555.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 79887-16-4 | C13H16O | 188.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79887-16-4
Summenformel C13H16O
Molekulargewicht (g/mol) 188.27
MDL-Nummer MFCD00173877
InChI-Schlüssel MKSWQHOPSDCVMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-eth-1-ynyl-4-pentyloxy benzene, 1-ethynyl-4-pentyloxy benzene, p-ethynyl pentyloxy benzene, 4-n-pentyloxyphenylacetylene, 4-pentoxyphenylacetylene, acmc-1bl8i, 1-4-pentoxyphenyl ethyne, 1-ethynyl-4-pentyloxybenzene, 4-n-pentyloxy-phenylacetylene, 4-n-pentyloxyphenyl acetylene
PubChem CID 2775119
IUPAC-Name 1-Ethynyl-4-Pentoxybenzol
SMILES CCCCCOC1=CC=C(C=C1)C#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-n-Pentyloxyphenylacetylene
Siedepunkt 113°C to 115°C (2 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.531
Menge 1 g
Formelmasse 188.27
Reinheit (%) 99%