Learn More
4-n-Pentylphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081512
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
14938-35-3
C11H16O
164.25
MFCD00020211
ZNPSUQQXTRRSBM-UHFFFAOYSA-N
4-n-pentylphenol, 4-amylphenol, phenol, 4-pentyl, 4-n-amylphenol, p-pentylphenol, p-amylphenol, phenol, p-pentyl, 4-pentyl-phenol, amyl p-hydroxybenzene, p-n-amylphenol
26975
CHEBI:34441
4-Pentylphenol
CCCCCC1=CC=C(O)C=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
14938-35-3
C11H16O
164.25
MFCD00020211
ZNPSUQQXTRRSBM-UHFFFAOYSA-N
4-n-pentylphenol, 4-amylphenol, phenol, 4-pentyl, 4-n-amylphenol, p-pentylphenol, p-amylphenol, phenol, p-pentyl, 4-pentyl-phenol, amyl p-hydroxybenzene, p-n-amylphenol
26975
CHEBI:34441
4-Pentylphenol
CCCCCC1=CC=C(O)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-n-Pentylphenol
Schmelzpunkt 24°C
Dichte 0.96
Siedepunkt 342°C
Flammpunkt 133°C (271°F)
Brechungsindex 1.5145
Menge 5 g
UN-Nummer UN2430
Beilstein 1364424
Formelmasse 164.25
Reinheit (%) 98%