Learn More
4-n-Propylcyclohexanon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081234
83.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
40649-36-3
C9H16O
140.226
MFCD00058690
NQEDLIZOPMNZMC-UHFFFAOYSA-N
4-propylcyclohexanone, 4-n-propylcyclohexanone, cyclohexanone, 4-propyl, 4-propyl-1-cyclohexanone, 4-propylcyclohexanon, 4-propyl-cyclohexanone, pubchem14023, acmc-1arvj, 4beta-propylcyclohexanone, 4-n-propyl-cyclohexanone
142482
4-Propylcyclohexan-1-on
CCCC1CCC(=O)CC1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
40649-36-3
C9H16O
140.226
MFCD00058690
NQEDLIZOPMNZMC-UHFFFAOYSA-N
4-propylcyclohexanone, 4-n-propylcyclohexanone, cyclohexanone, 4-propyl, 4-propyl-1-cyclohexanone, 4-propylcyclohexanon, 4-propyl-cyclohexanone, pubchem14023, acmc-1arvj, 4beta-propylcyclohexanone, 4-n-propyl-cyclohexanone
142482
4-Propylcyclohexan-1-on
CCCC1CCC(=O)CC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-n-Propylcyclohexanone
Dichte 0.91
Siedepunkt 115°C (36 mmHg)
Flammpunkt 86°C (186°F)
Brechungsindex 1.4535
Menge 25 g
Beilstein 2076023
Formelmasse 140.23
Reinheit (%) 99%