Learn More
4-n-Propylphenylboronsäure, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4228886
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
134150-01-9
C9H13BO2
164.01
MFCD00859261
WLCGYIWOKVWFLB-UHFFFAOYSA-N
4-propylphenyl boronic acid, 4-propyl benzeneboronic acid, 4-propylphenylboronicacid, 4-n-propylphenylboronic acid, 4-n-propylbenzeneboronic acid, boronic acid, 4-propylphenyl, pubchem7892, acmc-209btz, 4-propylphenyboronic acid
4100861
(4-propylphenyl)boronic acid
CCCC1=CC=C(C=C1)B(O)O
134150-01-9
C9H13BO2
164.01
MFCD00859261
WLCGYIWOKVWFLB-UHFFFAOYSA-N
4-propylphenyl boronic acid, 4-propyl benzeneboronic acid, 4-propylphenylboronicacid, 4-n-propylphenylboronic acid, 4-n-propylbenzeneboronic acid, boronic acid, 4-propylphenyl, pubchem7892, acmc-209btz, 4-propylphenyboronic acid
4100861
(4-propylphenyl)boronic acid
CCCC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Chemischer Name oder Material 4-n-Propylphenylboronic acid
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 111.0°C to 114.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)2C6H4B(OH)2
Menge 1 g
Formelmasse 164.01
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-n-Propylphenylboronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.