Learn More
4-Nitro-2-(trifluormethyl)benzoesäure, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-3790882
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
320-37-6
C8H4F3NO4
235.12
MFCD04039246
BPCKZQCTLCTDST-UHFFFAOYSA-N
4-nitro-2-trifluoromethyl benzoic acid, 2-carboxy-5-nitrobenzotrifluoride, 4-nitro-2-trifluoromethyl-benzoic acid, 4-nitro-2-trifluoromethylbenzoic acid, benzoic acid, 4-nitro-2-trifluoromethyl, 4-nitro-2-trifluoromethyl benzoic acid, pubchem1342, ksc496i1p, rarechem al bo 1444, 2-trifluoromethyl-4-nitrobenzoic acid
2782737
4-Nitro-2-(trifluormethyl)benzoesäure
OC(=O)C1=C(C=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C(F)(F)F
320-37-6
C8H4F3NO4
235.12
MFCD04039246
BPCKZQCTLCTDST-UHFFFAOYSA-N
4-nitro-2-trifluoromethyl benzoic acid, 2-carboxy-5-nitrobenzotrifluoride, 4-nitro-2-trifluoromethyl-benzoic acid, 4-nitro-2-trifluoromethylbenzoic acid, benzoic acid, 4-nitro-2-trifluoromethyl, 4-nitro-2-trifluoromethyl benzoic acid, pubchem1342, ksc496i1p, rarechem al bo 1444, 2-trifluoromethyl-4-nitrobenzoic acid
2782737
4-Nitro-2-(trifluormethyl)benzoesäure
OC(=O)C1=C(C=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C(F)(F)F
Chemischer Name oder Material 4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 138.0°C to 142.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel O2NC6H3(CF3)CO2H
Menge 1 g
Formelmasse 235.12
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.