Learn More
4-Nitro-4'-aminodiphenylsulfon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Nitro-4'-aminodiphenyl Sulfone |
| CAS | 1948-92-1 |
| Summenformel | C12 H10 N2 O4 S |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | Dapsone Impurity 15 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H10N2O4S/c13-9-1-5-11(6-2-9)19(17,18)12-7-3-10(4-8-12)14(15)16/h1-8H,13H2 |
| SMILES | Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(cc2)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-Name | 4-(4-Nitrophenyl)Sulfonylanilin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 278.28 |
| Formelmasse | 278.0361 |