Learn More
4-Nitrobenzamid, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11444553
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11444553 25 g 25 Gramm
11454553 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11444553 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11536.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 619-80-7
Summenformel C7H6N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.136
MDL-Nummer MFCD00007994
InChI-Schlüssel ZESWUEBPRPGMTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-nitrobenzamide, benzamide, 4-nitro, benzamide, p-nitro, 4-nitro-benzamide, 4-nitro benzamide, 4-carbamoylnitrobenzene, pubchem13419, acmc-209myf, 4-nitrobenzamide
PubChem CID 12091
IUPAC-Name 4-Nitrobenzamid
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)N)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrobenzamide
Schmelzpunkt 198°C to 202°C
Menge 25 g
Beilstein 639263
Formelmasse 166.14
Reinheit (%) ≥98%