Learn More
4-Nitrobenzenboronsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312939
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11312939 1 g 1 Gramm
11322939 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312939 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27767.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 24067-17-2 | C6H6BNO4 | 166.93 g/mol
It is reagent used forligand-free palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura cross-couplings, ruthenium catalyzed direct arylation of benzylic sp3 carbons of acyclic amines, Diels-Alder or C-H activation reactions, regioselective Suzuki-Miyaura coupling and tandem palladium-catalyzed intramolecular aminocarbonylation and annulations, N-arylation of phenylurea using copper acetylacetonate catalyst, environmentally benign one-pot synthesis through a double arylation process, copper-mediated cyanation, copper-catalyzed arylations regioselective glycosylations. Suzuki couplings followed by arylations, X-ray absorption on rhodium-grafted hydrotalcite catalyst for heterogeneous 1,4-addition reaction of organoboron reagents to electron deficient olefins. It is used in Preparation of combretastatin analogs as potential antitumor agents and human immunodeficiency virus (HIV) protease inhibitors with antiviral activities against drug-resistant viruses
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ein Reagenz, das für ligandfreie, palladiumkatalysierte Suzuki-Miyaura-Kreuzkupplungen, Ruthenium-katalysierte Direktarylierung von benzyklischen Sp3-Kohlen von azyklischen Aminen, Diels-Alder- oder C-H-Aktivierungsreaktionen, regioselektive Suzuki-Miyaura-Kupplung und Tandem-Palladium-katalysierte intramolekulare Aminocarbonylierung und -annulationen, N-Arylierung von Phenylharnstoff unter Verwendung von Kupferacetylacetonat-Katalysator, umweltverträgliche Eintopf-Synthese durch ein Doppelarylierungsverfahren, kupfervermittelte Cyanierung, kupferkatalysierte Arylations-Regio-selektive Glykosylierungen verwendet wird. Suzuki-Kupplungen mit anschließender Arylierung, Röntgenabsorption an Rhodium-gepfropften Hydrotalcit-Katalysatoren für heterogene 1,4-Additionsreaktionen von Organobor-Reagenzien auf elektronenmangelhafte Olefine. Wird in der Herstellung von Combretastatin-Analoga als potenzielle Antitumormittel und Protease-Inhibitoren des Humanen Immundefizienzvirus (HIV) mit antiviralen Aktivitäten gegen arzneimittelresistente Viren verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24067-17-2
Summenformel C6H6BNO4
Molekulargewicht (g/mol) 166.93
MDL-Nummer MFCD00161360
InChI-Schlüssel NSFJAFZHYOAMHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrophenyl boronic acid, 4-nitrobenzeneboronic acid, p-nitrophenylboronic acid, 4-nitrophenylboronicacid, p-nitrophenyl boronic acid, 4-nitro phenyl boronic acid, boronic acid, 4-nitrophenyl, boronic acid, b-4-nitrophenyl, 4-borononitrobenzene
PubChem CID 2773552
IUPAC-Name (4-Nitrophenyl)boronsäure
SMILES OB(O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrobenzeneboronic acid
Schmelzpunkt ∽285°C (decomposition)
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 166.93
Reinheit (%) 95%