Learn More
4-Nitrobenzhydrazid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023946
43.40 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
636-97-5
C7H7N3O3
181.151
MFCD00007604
FKZXYJYTUSGIQE-UHFFFAOYSA-N
4-nitrobenzhydrazide, p-nitrobenzhydrazide, 4-nitrobenzoylhydrazine, p-nitrobenzohydrazide, p-nitrobenzoylhydrazide, p-nitrobenzoic hydrazide, p-nitrobenzoic acid hydrazide, p-nitrobenzoyl hydrazine, 4-nitrobenzoic acid hydrazide, 4-nitrobenzoyl hydrazide
3693744
CHEBI:66928
4-Nitrobenzohydrazid
C1=CC(=CC=C1C(=O)NN)[N+](=O)[O-]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
636-97-5
C7H7N3O3
181.151
MFCD00007604
FKZXYJYTUSGIQE-UHFFFAOYSA-N
4-nitrobenzhydrazide, p-nitrobenzhydrazide, 4-nitrobenzoylhydrazine, p-nitrobenzohydrazide, p-nitrobenzoylhydrazide, p-nitrobenzoic hydrazide, p-nitrobenzoic acid hydrazide, p-nitrobenzoyl hydrazine, 4-nitrobenzoic acid hydrazide, 4-nitrobenzoyl hydrazide
3693744
CHEBI:66928
4-Nitrobenzohydrazid
C1=CC(=CC=C1C(=O)NN)[N+](=O)[O-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Nitrobenzhydrazide
Schmelzpunkt ∼216°C (decomposition)
Menge 10 g
Beilstein 519882
Formelmasse 181.15
Reinheit (%) ≥98%