Learn More
4-Nitrobenzylalkohol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
4-nitrobenzyl alcohol is used as the sole source of carbon and nitrogen to study the pathway for the catabolism of 4-nitrotoluene by Pseudomonas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Nitrobenzylalkohol dient als alleinige Quelle von Kohlenstoff und Stickstoff bei der Untersuchung des Pfads für den Katabolismus von 4-Nitrotoluol durch Pseudomonas.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (2 mg/ml bei 20 °C).
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
4-Nitrobenzylalkohol dient als alleinige Quelle von Kohlenstoff und Stickstoff bei der Untersuchung des Pfads für den Katabolismus von 4-Nitrotoluol durch Pseudomonas.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (2 mg/ml bei 20 °C).
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Nitrobenzyl alcohol |
Schmelzpunkt | 92°C to 95°C |
Siedepunkt | 185°C (12 mmHg) |
Flammpunkt | 180°C (356°F) |
Menge | 25 g |
Beilstein | 1424026 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (2mg/ml at 20°C). |
Formelmasse | 153.14 |
Reinheit (%) | 99% |