Learn More
4-Nitrobenzylchlorformiat 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10454902 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10454902 5 g 5 Gramm
10710135 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10454902 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 376040050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 4457-32-3 | C8H6ClNO4 | 215.59 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4457-32-3
Summenformel C8H6ClNO4
Molekulargewicht (g/mol) 215.59
MDL-Nummer MFCD00007375
InChI-Schlüssel MHSGOABISYIYKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrobenzyl chloroformate, 4-nitrobenzyl carbonochloridate, carbonochloridic acid, 4-nitrophenyl methyl ester, 4-nitrobenzyl chlorocarbonate, p-nitrobenzyl chloroformate, 4-nitrocarbobenzoxychloride, 4-nitrophenyl methyl chloroformate, p-nitrobenzyloxycarbonyl chloride, 4-nitrobenzyloxycarbonyl chloride, chloroformic acid p-nitrobenzyl ester
PubChem CID 78205
IUPAC-Name (4-Nitrophenyl)methylcarbonochloridat
SMILES C1=CC(=CC=C1COC(=O)Cl)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrobenzyl chloroformate
Schmelzpunkt 32°C
Flammpunkt 113°C
Prozentgehaltsbereich 94% min. (ex Cl) (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClCO2CH2C6H4NO2
Brechungsindex 1.5520 to 1.556
Menge 5 g
Formelmasse 215.59
Reinheit (%) 95%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Nitrobenzyl chloroformate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.