Learn More
(4-Nitrobenzyl)triphenylphosphoniumbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022480
16.73 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2767-70-6
C25H21BrNO2P
478.33
MFCD00032108
IPJPTPFIJLFWLP-UHFFFAOYSA-M
4-nitrobenzyl triphenylphosphonium bromide, p-nitrobenzyl triphenylphosphonium bromide, phosphonium, p-nitrobenzyl triphenyl-, bromide, 4-nitrobenzyl triphenylphosphoniumbromide, 4-nitrobenzyl triphenyl phosphonium bromide, 4-nitrophenyl methyl triphenylphosphanium bromide, acmc-209gym, phosphonium, 4-nitrophenyl methyl triphenyl-, bromide, wln: wnr d1pr&r&r &e, 4-nitrobenzyltriphenylphosphonium bromide
197008
(4-nitrophenyl)methyl-triphenylphosphanium;bromid
[Br-].[O-][N+](=O)C1=CC=C(C[P+](C2=CC=CC=C2)(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C2)C=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2767-70-6
C25H21BrNO2P
478.33
MFCD00032108
IPJPTPFIJLFWLP-UHFFFAOYSA-M
4-nitrobenzyl triphenylphosphonium bromide, p-nitrobenzyl triphenylphosphonium bromide, phosphonium, p-nitrobenzyl triphenyl-, bromide, 4-nitrobenzyl triphenylphosphoniumbromide, 4-nitrobenzyl triphenyl phosphonium bromide, 4-nitrophenyl methyl triphenylphosphanium bromide, acmc-209gym, phosphonium, 4-nitrophenyl methyl triphenyl-, bromide, wln: wnr d1pr&r&r &e, 4-nitrobenzyltriphenylphosphonium bromide
197008
(4-nitrophenyl)methyl-triphenylphosphanium;bromid
[Br-].[O-][N+](=O)C1=CC=C(C[P+](C2=CC=CC=C2)(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C2)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (4-Nitrobenzyl)triphenylphosphonium bromide
Schmelzpunkt ∼280°C (decomposition)
Menge 5 g
Formelmasse 478.33
Reinheit (%) 98%