Learn More
4-Nitrocatechol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081863
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
3316-09-4
MFCD00007242
CHEBI:16318
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
3316-09-4
MFCD00007242
CHEBI:16318
4-nitrocatechol (4ncat) is a suitable ligand for amperometric determination of Al(III) at environmental concentrations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Nitrocatechol (4ncat) ist ein geeigneter Ligand für die amperometrische Bestimmung von Al(III) in Umweltkonzentrationen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Nitrocatechol
Schmelzpunkt 174°C to 177°C
Summenformel C6H5NO4
Menge 5 g
Beilstein 1867508
Synonym 4-nitrocatechol, 4-nitropyrocatechol, 1,2-dihydroxy-4-nitrobenzene, 4-nitro-1,2-benzenediol, 3,4-dihydroxy-1-nitrobenzene, unii-sw60ng75en, sw60ng75en, 1,2-benzenediol, 4-nitro, nitrocatechol mix of isomers, 4nc
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
InChI-Schlüssel XJNPNXSISMKQEX-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])O)O
IUPAC-Name 4-Nitrobenzol-1,2-Diol
Molekulargewicht (g/mol) 155.11
PubChem CID 3505109
Formelmasse 155.11
Reinheit (%) ≥98%