Learn More
4-Nitroindol-3-Carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15450369
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15450369 1 g 1 Gramm
15470369 250 mg 250 Milligramm
15460369 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15450369 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63595.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 10553-11-4 | C9H6N2O3 | 190.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10553-11-4
Summenformel C9H6N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 190.16
MDL-Nummer MFCD04973979
InChI-Schlüssel CGXVTWQTGQAMMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitroindole-3-carboxaldehyde, acmc-20amck, 3-formyl-4-nitroindole, 4-nitroindole-3-carbaldehyde, 4-nitro-1h-indol-3-carbaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde,4-nitro
PubChem CID 11095397
IUPAC-Name 4-Nitro-1H-Indol-3-Carbaldehyd
SMILES [O-][N+](=O)C1=C2C(NC=C2C=O)=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitroindole-3-carboxaldehyde
Schmelzpunkt 189°C to 193°C
Farbe Gelb
Menge 1 g
Formelmasse 190.16
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest