Learn More
4-Nitrophenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indikator
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Nitrophenol |
Schmelzpunkt | >112.0°C |
Farbe | Gelb bis Braun |
Siedepunkt | 279.0°C |
Flammpunkt | 169°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | O2NC6H4OH |
Menge | 5 g |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 4-Nitrophenol
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.