Learn More
4-Nitrophenylacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-174368
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
830-03-5
C8H7NO4
181.15
MFCD00007326
QAUUDNIGJSLPSX-UHFFFAOYSA-N
p-nitrophenyl acetate, p-acetoxynitrobenzene, acetic acid, 4-nitrophenyl ester, p-nitrophenol acetate, acetic acid p-nitrophenyl ester, acetic acid, p-nitrophenyl ester, p-nitrophenyl acetate van, 4-nitrophenyl acetate, unii-i902j0qh9s, acetic acid 4-nitrophenyl ester
13243
CHEBI:82635
CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
830-03-5
C8H7NO4
181.15
MFCD00007326
QAUUDNIGJSLPSX-UHFFFAOYSA-N
p-nitrophenyl acetate, p-acetoxynitrobenzene, acetic acid, 4-nitrophenyl ester, p-nitrophenol acetate, acetic acid p-nitrophenyl ester, acetic acid, p-nitrophenyl ester, p-nitrophenyl acetate van, 4-nitrophenyl acetate, unii-i902j0qh9s, acetic acid 4-nitrophenyl ester
13243
CHEBI:82635
CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Nitrophenyl acetate
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 76.0°C to 79.0°C
Farbe Grün
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CO2C6H4NO2
Menge 5 g
Beilstein 06, 233
Fieser 02,297
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
IUPAC-Name 4-nitrophenyl acetate
Formelmasse 181.15
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver