Learn More
4-Nitrophenylacetat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
4-Nitrophenyl acetate is used with iodoacetic acid for reductive cleavage of methionine-containing peptides. It is also used as a substrate that has been used in assays for esterase and lipase activity. Inorganic complexes have been evaluated for their methanolysis or hydrolysis activity using p-nitrophenyl acetate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Nitrophenylacetat wird zusammen mit Iodoessigsäure zur reduktiven Spaltung methioninhaltiger Peptide verwendet. Es wird auch als Substrat in Esterase- und Lipase-Aktivitätsassays verwendet. Anorganische Komplexe werden mit p-Nitrophenylacetat auf ihre Methanolyse- oder Hydrolyseaktivität hin untersucht.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
4-Nitrophenylacetat wird zusammen mit Iodoessigsäure zur reduktiven Spaltung methioninhaltiger Peptide verwendet. Es wird auch als Substrat in Esterase- und Lipase-Aktivitätsassays verwendet. Anorganische Komplexe werden mit p-Nitrophenylacetat auf ihre Methanolyse- oder Hydrolyseaktivität hin untersucht.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Nitrophenyl acetate |
Schmelzpunkt | 77°C to 79°C |
Menge | 10 g |
Beilstein | 515874 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 181.15 |
Reinheit (%) | ≥98% |