Learn More
4-Nitrophenyl-beta-D-Galactopyranosid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11313436
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11313436 1 g 1 Gramm
11323436 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11313436 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12911.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 200422-18-0 | C12H15NO8 | 301.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 200422-18-0
Summenformel C12H15NO8
Molekulargewicht (g/mol) 301.25
MDL-Nummer MFCD00063256
InChI-Schlüssel IFBHRQDFSNCLOZ-MFZRPPIDNA-N
Synonym 4-nitrophenyl-beta-d-galactopyranoside hydrate, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-4-nitrophenoxy tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol hydrate, p-nitrophenyl-?-d-galactoside hydrate, 4-nitrophenyl beta-d-galactopyranoside hydrate
PubChem CID 16218614
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(4-nitrophenoxy)oxan-3,4,5-triol;hydrat
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](OC2=CC=C(C=C2)[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrophenyl-beta-D-galactopyranoside hydrate
Schmelzpunkt 180°C to 184°C
Menge 1 g
Beilstein 92213
Optische Drehung −84° (c=0.3 in Water)
Formelmasse 319.27 (301.25 Anhydrous)
Reinheit (%) ≥98%