missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Nitrophenyl-beta-D-glucopyranosid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
4-Nitrophenyl-β-D-glucopyranoside acts as a chromogenic beta-D-glucosidase substrate used for the measurement of beta-glucosidase activity. Further, it is used in research, biochemical enzyme assays and in vitro diagnostic analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Nitrophenyl-β -D-Glucopyranosid wirkt als chromogenes Beta-D-Glucosidase-Substrat, das zur Messung der Beta-Glucosidase-Aktivität verwendet wird. Darüber hinaus wird es in der Forschung, in biochemischen Enzym-Assays und in-vitro-diagnostischen Analysen eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Methanol, warmem Ethanol, Dimethylsulfoxid und Dimethylformamid. Unlöslich im Äther.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Basen.
4-Nitrophenyl-β -D-Glucopyranosid wirkt als chromogenes Beta-D-Glucosidase-Substrat, das zur Messung der Beta-Glucosidase-Aktivität verwendet wird. Darüber hinaus wird es in der Forschung, in biochemischen Enzym-Assays und in-vitro-diagnostischen Analysen eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Methanol, warmem Ethanol, Dimethylsulfoxid und Dimethylformamid. Unlöslich im Äther.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Basen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Nitrophenyl-beta-D-glucopyranoside |
Schmelzpunkt | 166°C to 167°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 92211 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,methanol,warm ethanol,dimethyl sulfoxide and dimethylformamide. Insoluble in ether. |
Optische Drehung | −103° (c=1 in Water) |
Formelmasse | 301.25 |
Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'